Documenti fondamentali
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
Sinonimo/i:
HBr
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
360 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
P. ebollizione
<200 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 39 °C (refers to pure substance)
Densità
1.38 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)