Documenti fondamentali
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chlorpropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Chlorpropane, Propyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
208-749-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
373 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
520 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.6-11.1 % (v/v)
Punto di fusione
-122 °C
Temp. transizione
flash point -18 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
ClCCC
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup