8.18557
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. transizione
flash point 3 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](CCl)(C)(C)C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup