Documenti fondamentali
8.18447
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2′-Methylenebis-(6-tert-butyl-4-methyl-phenol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-methan
About This Item
Formula condensata:
(2-(OH)-3-(CH3)3C-5-(CH3)C6H2)2CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-327-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
350 °C
Potenza
4880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
Punto di fusione
125-132 °C (Lit.)
Temp. transizione
flash point 185 °C
Solubilità
practically insoluble 0.007 mg/L
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)