8.18203
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
for synthesis
Sinonimo/i:
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
About This Item
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
powder
dilution
(for synthesis)
Punto di fusione
60-63 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- (9-Fluorenylmethyl) chloroformate can be used as a coupling reagent.
- In the synthesis of amino acid esters. Fmoc chloride activates the carboxylic acid group of the amino acid, allowing it to react with an alcohol to form the ester.
- In the preparation of lysogangliosides.
- In the solid-phase peptide synthesis of DOPA-containing peptides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3