Documenti fondamentali
8.18191
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-372-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0023 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
230 °C
Potenza
1008 mg/kg LD50, oral (Rat)
956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.6-3.7 % (v/v)
pH
>7 (20 °C in H2O)
P. eboll.
157-159 °C/27 hPa
Punto di fusione
<-60 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Solubilità
0.014 g/L
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup