Documenti fondamentali
8.17003
SAFC
Polietilenglicole
400, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Poli(etilenglicole), PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111021
Numero indice EU:
500-038-2
agenzia
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C (DIN 51794)
PM
average Mn 400
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
97-110 cSt(20 °C)
Punto di fusione
5 °C
Temp. transizione
flash point >200 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Quando si lavora a una formulazione farmaceutica, prima di poter lanciare con successo il prodotto farmaceutico finito è necessario fare considerazioni specifiche e affrontare ostacoli impegnativi: la stabilità della formulazione, la cinetica di rilascio e i limiti della biodisponibilità, solo per nominarne qualcuno. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Polyethylene glycol (PEG) is a multipurpose polymer which can be applied in solid, semi-solid and liquid formulations. Its broad functional spectrum includes e.g. improvement of API solubility, acting as a lubricant for tablet coating, function as a carrier, and many more. Our comprehensive portfolio of PEGs comprises diverse polymer sizes of different molecular weights to meet your specific application and needs.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1