Documenti fondamentali
8.16147
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Menthyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(-)-Menthyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
220-076-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Densità
0.925 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in chloroform): -93.0 - -83.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup