Documenti fondamentali
8.16001
Sigma-Aldrich
L-arginina
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Beilstein:
3631658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
214-275-1
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>235 °C
Solubilità
730 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1250 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Azioni biochim/fisiol
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1