Documenti fondamentali
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H24N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
224-207-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C
Potenza
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
146-148 °C/1 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Temp. transizione
flash point 139 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]CCCOCCOCCOCCC[N+H3]
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C