Documenti fondamentali
8.14785
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
257-158-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 63 °C
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C