Documenti fondamentali
8.14720
Sigma-Aldrich
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H24O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.38
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.75 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
188 °C/1025 hPa
Punto di fusione
<-78 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Densità
0.863 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C