8.14707
p-tert-Butylcalix[4]arene
for synthesis
Sinonimo/i:
p-tert-Butylcalix[4]arene
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
344-347 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3