8.14537
Melatonine
for synthesis
Sinonimo/i:
Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
116-118 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2