Documenti fondamentali
8.14531
Sigma-Aldrich
DL-Camphorquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
233-814-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Punto di fusione
197-203 °C (External MSDS)
Solubilità
slightly soluble 1.7 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1C2(C(C(CC2)C1=O)(C)C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3