Key Documents
8.14528
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16N2O6S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.39 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-137-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.2 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
182 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3