Key Documents
8.14364
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Sinonimo/i:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
88 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 29 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C