8.14165
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Iminodiacetic acid
About This Item
Nome del prodotto
Iminodiacetic acid, for synthesis
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
247 °C (decomposition)
Solubilità
42 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1