Documenti fondamentali
810651
Sigma-Aldrich
Albumina di siero bovino, Probumin® grado microbiologia
≥98%, microbiological culture: suitable, 0-5.0% moisture (Karl Fischer), USA origin
Sinonimo/i:
Albumina, BSA, Frazione V, Siero bovino, Sieroalbumina bovina
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
Nome del prodotto
Albumina di siero bovino, Probumin® grado microbiologia, pack of 100 g
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
apparent mol wt 66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
microbiological culture: suitable
Impurezze
0-5% moisture (Karl Fischer)
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-12.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0.0-10.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Prodotta con un processo proprietario basato sul frazionamento mediante shock termico, utilizzando acido caprilico come stabilizzante dell′albumina. Questa BSA in polvere è trattata con solvente e accuratamente diafiltrata. Questa albumina bovina ha un basso contenuto di sodio e ha purezza >= 98%; la purezza tipica è del 100%.
Note legali
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
I diversi gradi delle BSA Probumin® sono dovuti a differenze nella produzione. L'uso di termini come ′grado diagnostico′ o ′grado vaccino′ nei nomi dei prodotti indica esclusivamente che tali prodotti sono comunemente utilizzati dai clienti per tali applicazioni. Non abbiamo qualificato ogni singolo prodotto per ogni applicazione possibile. I diversi gradi di BSA Probumin® vanno qualificati dagli utilizzatori in base ai reagenti specifici, alle condizioni e alle restrizioni del proprio saggio.
Solo per ulteriore uso nella produzione. Non adatta per il consumo umano o animale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3