Documenti fondamentali
8.08308
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Sinonimo/i:
Titanium trichloride
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Livello qualitativo
Stato
solution
Densità
1.334 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Assay (cerimetric TiCl₃): 27 - 33 %
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3