Documenti fondamentali
8.07339
Sigma-Aldrich
Platinum/charcoal activated
10% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Platinum/charcoal activated (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densità bulk
250 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3