Documenti fondamentali
8.07171
Sigma-Aldrich
Nonanoyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Nonanoyl chloride, Pelargonyl chloride, Pelargonic acid chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
212-131-2
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
225 °C
Limite di esplosione
0.8-3.7 % (v/v)
P. eboll.
108-110 °C/29 hPa
Punto di fusione
-60.5 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.948
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C