Documenti fondamentali
8.07051
Sigma-Aldrich
Carbonato di propilene
for synthesis
Sinonimo/i:
Carbonato di propilene, 4-metil-1,3-diossolan-2-one, propilenglicole carbonato, estere dell’acido carbonico propilenglicole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-572-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-14.3 % (v/v)
tecniche
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
1.4 cSt(43 °C)
P. ebollizione
243 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-49 °C
Temp. transizione
flash point 123 °C
Solubilità
240 g/L
Densità
1.20 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • I gruppi carbonilici interfacciali del carbonato di propilene facilitano il legame reversibile del biossido di azoto. Lo studio, che analizza l'interazione dei gruppi carbonilici interfacciali del carbonato di propilene con il biossido di azoto, fornisce indicazioni sui meccanismi di legame reversibili, importanti per lo sviluppo di sistemi di cattura e stoccaggio del gas migliori (Clark & Allen, 2024).
Risultati analitici
Saggio (GC, area%): ≥ 99,0% (a/a(
Densità (d 20 °C/4 °C): 1,204-1,206
Identità (IR): test superato
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup