Documenti fondamentali
8.06356
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfite
(39% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium bisulfite, Sodium bisulfite solution, Bisulfite
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
40 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
4.5 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
-44 °C
Densità
1.34 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Pharmacokinetic studies: An LC-MS/MS method incorporating microelution-solid phase extraction was developed for the simultaneous plasma quantification of aripiprazole and its metabolite, dehydro-aripiprazole, indicating its application in human pharmacokinetic studies utilizing deuterated aripiprazole, such as Aripiprazole-d₈ (Wojnicz et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (iodometric): 37.0 - 42.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1