Documenti fondamentali
8.05971
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzoic acid, p-Anisic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-818-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
185 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
P. ebollizione
277 °C/1013 hPa
Punto di fusione
182-185 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità bulk
380 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 185 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup