Documenti fondamentali
8.05817
Sigma-Aldrich
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Sinonimo/i:
Magnesium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
Numero indice EU:
231-104-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>450 °C
P. ebollizione
1107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
651 °C
Densità
1.75 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials