8.04015
Furfuryl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
Furfuryl alcohol, 2-Furylmethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.53 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C
Potenza
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-16.3 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
P. eboll.
170-171 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-31 °C
Temp. transizione
flash point 65 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nose, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup