Documenti fondamentali
8.03912
Sigma-Aldrich
Iron(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Iron(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21FeO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-853-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.6 hPa ( 110 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
1872 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
180-183 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Fe+3].[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Applicazioni
  • UV-Vis Spectroscopy and Electrochemical Analysis: Iron(III) acetylacetonate is used in UV-Vis spectroscopy and electrochemical studies to explore its role in dye-sensitized solar cells (DSSCs), focusing on the impact of aromatic thienyl groups on the electronic properties of tris(β-diketonato)iron(III) complexes (Conradie MM, 2022).
  • One-Step Synthesis of Nanomaterials: The compound facilitates a one-step synthesis route to produce Fe2O3 and FeSe2 nanoparticles on carbon sheets, enhancing lithium storage capabilities in batteries (Wei D et al., 2022).
Risultati analitici
Assay (ex Fe): ≥ 99,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3