Documenti fondamentali
8.03244
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylurea
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
202-498-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
6 hPa ( 115 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
268-270 °C/1013 hPa
Punto di fusione
105-108 °C
Temp. transizione
flash point 154 °C (DIN 51758)
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)C(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 102 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2