Key Documents
8.01461
Sigma-Aldrich
Anthrone
for synthesis
Sinonimo/i:
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-994-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
151-156 °C
Solubilità
4.6 mg/L
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Surfactant modified electrochemical sensor for determination of Anthrone–A cyclic voltammetry: Research on developing an electrochemical sensor modified by surfactants for the determination of Anthrone, emphasizing its potential in environmental monitoring (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3