Key Documents
8.01112
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23 (anhydrous free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-145-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
240-244 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3