Key Documents
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-695-6
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
425 °C
Punto di fusione
166-169 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Densità
1.8 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3