Key Documents
8.00668
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Pimelic acid, Heptanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CH2)5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-840-8
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
404 °C/1013 hPa
Punto di fusione
102-105 °C
Solubilità
50 g/L
Densità
1.329 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2