Documenti fondamentali
76172BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 4.0 Red
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
Descrizione
pH calibration
Nome Commerciale
MVP ICON®
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
MVP ICON®
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
MVP ICON®
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
Descrizione generale
pH 4.0 Red Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Applicazioni
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Note legali
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)