71333
pIEx-6 DNA - Novagen
Novagen′s pIEx-6 vector is designed to allow rapid, high-level protein expression in insect cells without the time-consuming process of creating a recombinant baculovirus.
Sinonimo/i:
InsectDirect™ System- pIEx-6 DNA
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1