648451
Trk Inhibitor III, GNF-5837
The Trk Inhibitor III, GNF-5837 controls the biological activity of Trk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Trk Inhibitor III, GNF-5837, (Z)-1-(3-((3-((1H-Pyrrol-2-yl)methylene)-2-oxoindolin-6-yl)amino)-4-methylphenyl)-3-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=C(C=CC(C(F)(F)F)=C1)F)NC2=CC(NC3=CC(NC/4=O)=C(C=C3)C4=C\C5=CC=CN5)=C(C)C=C2
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3