Documenti fondamentali
6.17594
Supelco
Barium nitrate
purified grade
Sinonimo/i:
Barium nitrate
About This Item
Formula condensata:
Ba(NO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
purified grade
Stringa SMILE
[Ba+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1