Documenti fondamentali
614350
Sigma-Aldrich
Tomatidine, HCl
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine, but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Sinonimo/i:
Tomatidine, HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H45NO2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.65 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMF: 2 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Descrizione generale
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine (Cat. No. 239803), but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Negative control for Shh (Sonic Hedgehog) signaling
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Slight warming may be required to achieve complete solubilization.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Berman, D.M., et al. 2003. Nature,425, 846.
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Kim, S.K. and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3