613551
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01
The TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01 controls the biological activity of TMEM16A.
Sinonimo/i:
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01, ANO1 Inhibitor, T16Ainh-A01, 2-(5-ethyl-4-hydroxy-6-methylpyrimidin-2-ylthio)-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)acetamide, TMEM16A antagonist, T16Ainh-A01
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)OC)NC(=O)CSc2[nH][c](c(c(n2)C)CC)=O
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Namkung, W., et al. 2011., J Biol Chem. in press.
Namkung, W., et al. 2011., FASEB J. in press.
WGK 3