Documenti fondamentali
5.89577
Sigma-Aldrich
Eptano
greener alternative
99%, anhydrous
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C