572632-M
SU5614
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of VEGF (Flk-1; IC₅₀ = 1.2 µM) and PDGF (IC₅₀ = 2.9 µM) receptor tyrosine kinases.
Sinonimo/i:
SU5614, 5-Chloro-3-[(3,5-dimethylpyrrol-2-yl)methylene]-2-indolinone, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VII, VEGFR2 Kinase Inhibitor IX
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-red
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H13ClN2O/c1-8-5-9(2)17-14(8)7-12-11-6-10(16)3-4-13(11)18-15(12)19/h3-7,17H,1-2H3,(H,18,19)
XLBQNZICMYZIQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
VEGF Flk-1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sun, L., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 2588.
WGK 3