567734
S1P1 Receptor Agonist III
The S1P1 Receptor Agonist III controls the biological activity of S1P1 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
S1P1 Receptor Agonist III, 4-Methoxy-N-(2-(trifluoromethyl)biphenyl-4-ylcarbamoyl)nicotinamide, Sphingosine-1-Phosphate₁ Receptor Agonist III
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC(C1=CN=CC=C1OC)=O)NC(C=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2C3=CC=CC=C3
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2