567704
Sphingolipid Ceramide N-Deacylase, Pseudomonas sp.
Sinonimo/i:
SCDase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Pseudomonas spp.)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥1 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Attività estranea
α- and β-N-acetylgalactosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Sueyoshi, N., et al. 1997. J. Lipid Res. 38, 1923.
Ito, M., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24370.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1