567440
Sodio cloruro
ACS Reagent Grade.
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8599
Saggio
≥99% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.005% Insoluble material
Colore
white
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Enhanced versus standard hydration in acute ischaemic stroke: REVIVE - a randomized clinical trial.: This clinical trial investigates the efficacy of sodium chloride in enhanced hydration protocols for patients with acute ischemic stroke, aiming to improve clinical outcomes. (Lin et al., 2024).
- A Coalescing Filter for Liquid-Liquid Separation and Multistage Extraction in Continuous-Flow Chemistry.: Sodium chloride is utilized in developing a coalescing filter for efficient liquid-liquid separation and extraction processes in continuous-flow chemistry. (Daglish et al., 2024).
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1