559303
SANT-1
A potent, cell-permeable antagonist of the Shh signaling pathway by binding directly to Smoothened, a distant relative of G protein-coupled receptors.
Sinonimo/i:
SANT-1, Shh Signaling Antagonist V
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Shh (Sonic Hedgehog) signaling pathway
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
From Catalog:
Desc. Field- added "cell-permeable"
Altre note
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
WGK 3