557404-M
RNA Polymerase III Inhibitor
InSolution, ≥97%
Sinonimo/i:
InSolution RNA Polymerase III Inhibitor, 2-Chloro-N-(3-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N-(1-(3-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl))-2-chlorobenzenesulfonamide
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Potenza
27 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
RNA Polymerase III
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)