Documenti fondamentali
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
Sinonimo/i:
rH-Ras, WT
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1