5.33063
VPS34 Inhibitor, SAR405
Sinonimo/i:
VPS34 Inhibitor, SAR405, Vacuolar Protein Sorting 34 Inhibitor, SAR405, (S)-1-((5-chloropyridin-3-yl)methyl)-8-((R)-3-methylmorpholino)-2-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin-6(2H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
1.5 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@H]1N(c3[n]([c](cc(n3)N4[C@@H](COCC4)C)=O)CC1)Cc2cncc(c2)Cl
InChI
1S/C19H21ClF3N5O2/c1-12-11-30-5-4-26(12)16-7-17(29)27-3-2-15(19(21,22)23)28(18(27)25-16)10-13-6-14(20)9-24-8-13/h6-9,12,15H,2-5,10-11H2,1H3/t12-,15+/m1/s1
SPDQRCUBFSRAFI-DOMZBBRYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
VPS34
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3