5.32372
THZ1
≥96% (HPLC), solid, Cdk7 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cdk7 Inhibitor VIII, THZ1, ( E)-N-(3-(5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)-4-(4-(dimethylamino)but-2-enamido)benzamide, 4HCl, THZ1, HCl
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cdk7 Inhibitor VIII, THZ1,
Saggio
≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Cell-permeable
- Non-toxic
- ATP-site directed
- Irreversible inhibitor
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3