5.30959
TAZ Activity Modulator, TM-25659
Sinonimo/i:
TAZ Activity Modulator, TM-25659, TM25659, TM 25659
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC2=C(N=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)C=C3)C=C1C6=CN=CC=C6
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3